Methyl-2-aminopyrimidine-5-carboxylate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 2-aminopyrimidine-5-carboxylate
OR480769-5G
APOSOR480769-5GEA 120 EUR
APOSOR480769-5G
Methyl-2-aminopyrimidine-5-carboxylate 96%
Methyl-2-aminopyrimidine-5-carboxylate
Formel: C₆H₇N₃O₂
Molecular Weight: 153,1400 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08275693
CAS-Nummer: 308348-93-8