Pyrazolo[1,5-a]pyridine-7-carbaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480774-1G OR480774-5G
APOSOR480774-1GEA 215 EUR
APOSOR480774-1G APOSOR480774-5G
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-7-carbaldehyde 97%
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-7-carbaldehyde
Formel: C₈H₆N₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06739029
CAS-Nummer: 362661-83-4