Ethyl-4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Cyano-5-methylsulphanylthiophene-2-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylate
OR480788-1G OR480788-5G
APOSOR480788-1GEA 85.7 EUR
APOSOR480788-1G APOSOR480788-5G
Ethyl-4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylate 97%
Ethyl-4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylate
Formel: C₉H₉NO₂S₂
Molecular Weight: 227,31 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01859680
CAS-Nummer: 116170-84-4