1-Methyl-2-imidazolsulfonylchlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480795-1G OR480795-5G
APOSOR480795-1GEA 226 EUR
APOSOR480795-1G APOSOR480795-5G
1-Methyl-2-imidazolsulfonylchlorid 95%
1-Methyl-2-imidazolsulfonylchlorid
Formel: C₄H₅ClN₂O₂S
Schmelzpunkt: 66…71 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16621450
CAS-Nummer: 55694-81-0
UN: 3261
ADR: 8 III