2-Ethynyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethynylboronic acid Pinacol ester
OR480797-1G OR480797-250MG OR480797-5G
APOSOR480797-1GEA 118 EUR
APOSOR480797-1G APOSOR480797-250MG APOSOR480797-5G
2-Ethynyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 95%
2-Ethynyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formel: C₈H₁₃BO₂
Molecular Weight: 152,00 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13182122
CAS-Nummer: 347389-74-6