Ethyl-1H-indazol-7-carboxylat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl 1H-indazole-7-carboxylate
OR480801-5G
APOSOR480801-5GEA 220 EUR
APOSOR480801-5G
Ethyl-1H-indazol-7-carboxylat 95%
Ethyl-1H-indazol-7-carboxylat
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂
Molecular Weight: 190,2000 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07371560
CAS-Nummer: 885278-74-0