5,6,7,8-Tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR480805-1G
OR480805-250MG
OR480805-500MG
APOSOR480805-1GEA
445
EUR
APOSOR480805-1G
APOSOR480805-250MG
APOSOR480805-500MG
5,6,7,8-Tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridine 95%
5,6,7,8-Tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridine
Formel:
C₇H₁₀N₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11849324 CAS-Nummer: 34167-66-3 |