3-Brompyridazin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480809-1G
OR480809-5G
APOSOR480809-1GEA
74.1
EUR
APOSOR480809-1G
APOSOR480809-5G
3-Brompyridazin 95%
3-Bromopyridazine
Formel:
C₄H₃BrN₂ Molecular Weight: 158.9840 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10688587 CAS-Nummer: 88491-61-6 |