5-Methylnicotinaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-Methyl-3-pyridinecarboxaldehyde
OR480820-1G OR480820-5G
APOSOR480820-1GEA 126 EUR
APOSOR480820-1G APOSOR480820-5G
5-Methylnicotinaldehyde 97%
5-Methylnicotinaldehyde
Formel: C7H7NO
Molecular Weight: 121.1366 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08272078
CAS-Nummer: 100910-66-5