2-Methoxybenzenesulphonyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480823-5G
APOSOR480823-5GEA
79.9
EUR
APOSOR480823-5G
2-Methoxybenzenesulphonyl chloride 95%
2-Methoxybenzenesulphonyl chloride
Formel:
C₇H₇ClO₃S Molecular Weight: 206,65 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01961367 CAS-Nummer: 10130-87-7 |