Methyl-2-amino-4-oxazolcarboxylat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 2-aminooxazole-4-carboxylate
OR480826-5G
APOSOR480826-5GEA
150
EUR
APOSOR480826-5G
Methyl-2-amino-4-oxazolcarboxylat 95%
Methyl-2-amino-4-oxazolcarboxylat
Formel:
C₅H₆N₂O₃ Molecular Weight: 142,1127 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09870069 CAS-Nummer: 1000576-38-4 |