6-Bromo-3-chloro-2-cyanopyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6-Bromo-3-chloropicolinonitrile
OR480829-1G
OR480829-5G
APOSOR480829-1GEA
145
EUR
APOSOR480829-1G
APOSOR480829-5G
6-Bromo-3-chloro-2-cyanopyridine 95%
6-Bromo-3-chloro-2-cyanopyridine
Formel:
C₆H₂BrClN₂ Molecular Weight: 217,46 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17014673 CAS-Nummer: 1252046-16-4 |