1-Boc-3,3-dimethylpiperazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Boc-3,3-Dimethylpiperazine, tert-Butyl 3,3-dimethylpiperazine-1-carboxylate
OR480840-5G
APOSOR480840-5GEA 120 EUR
APOSOR480840-5G
1-Boc-3,3-dimethylpiperazine 95%
1-Boc-3,3-dimethylpiperazine
Formel: C₁₁H₂₂N₂O₂
Molecular Weight: 214,3046 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07371651
CAS-Nummer: 259808-67-8