Tetrahydropyran-4-ylmethyl methanesulphonate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Oxan-4-ylmethyl methanesulphonate
OR48102-1G
OR48102-250MG
OR48102-5G
APOSOR48102-1GEA
91.5
EUR
APOSOR48102-1G
APOSOR48102-250MG
APOSOR48102-5G
Tetrahydropyran-4-ylmethyl methanesulphonate
Tetrahydropyran-4-ylmethyl methanesulphonate
Formel:
C₇H₁₄O₄S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18785628 CAS-Nummer: 132291-95-3 |