4-Phenyl-1-butin
Lieferant: Apollo Scientific
OR48109-25G OR48109-5G
APOSOR48109-25GEA 554 EUR
APOSOR48109-25G APOSOR48109-5G
4-Phenyl-1-butin
4-Phenyl-1-butin
Formel: C₁₀H₁₀
Molecular Weight: 130,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041667
CAS-Nummer: 16520-62-0