1,6-Anhydro-β-D-glucose
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,6-Anhydro-β-D-glucopyranose, (1R,2S,3S,4R,5R)-6,8-Dioxabicyclo[3.2.1]octane-2,3,4-triol, 1,6-Anhydro-β-D-glucose, (-)-1,6-Anhydro-β-D-glucopyranose, Levoglucosan, (-)-1,6-Anhydro-ß-D-glucopyranose
OR4810T-100G OR4810T-25G OR4810T-5G
APOSOR4810T-100GEA 741 EUR
APOSOR4810T-100G APOSOR4810T-25G APOSOR4810T-5G
1,6-Anhydro-β-D-glucose
1,6-Anhydro-beta-D-glucose
Formel: C₆H₁₀O₅
Molecular Weight: 162,14 g/mol
Schmelzpunkt: 182…184 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00063248
CAS-Nummer: 498-07-7