7-Isochinolincarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Isoquinoline-7-carboxylic acid
OR48110-250MG OR48110-100MG OR48110-1G
APOSOR48110-250MGEA 227 EUR
APOSOR48110-250MG APOSOR48110-100MG APOSOR48110-1G
7-Isochinolincarbonsäure
7-Isoquinolinecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₇NO₂
Molecular Weight: 173.1681 g/mol
Schmelzpunkt: 295…297 °C
Dichte: 0.934 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10699235
CAS-Nummer: 221050-96-0