3-Methoxybenzylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-(Chlormethyl)-3-methoxybenzol, 1-Chlormethyl-3-methoxybenzol, 3-(Chlormethyl)anisol
OR4813-100G
OR4813-25G
OR4813-5G
OR4813-250G
APOSOR4813-100GEA
168
EUR
APOSOR4813-100G
APOSOR4813-25G
APOSOR4813-5G
APOSOR4813-250G
3-Methoxybenzylchlorid 98%
3-Methoxybenzylchlorid
Formel:
C₈H₉ClO Molecular Weight: 156.61 g/mol Siedepunkt: 122…124 °C/13mmHg Dichte: 1.078 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 101 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000907 CAS-Nummer: 824-98-6 EINECS: 212-541-1 UN: 3265 ADR: 8 II |