(4-Chlor-3-nitrophenyl)essigsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR4823-1G OR4823-5G OR4823-25G
APOSOR4823-1GEA 36.4 EUR
APOSOR4823-1G APOSOR4823-5G APOSOR4823-25G
(4-Chlor-3-nitrophenyl)essigsäure
4-Chloro-3-nitrophenylacetic acid
Formel: C₈H₆ClNO₄
Schmelzpunkt: 105…106 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016990
CAS-Nummer: 37777-68-7