5-Cyan-2-methylanilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4824-25G OR4824-5G OR4824-100G
APOSOR4824-25GEA 30.6 EUR
APOSOR4824-25G APOSOR4824-5G APOSOR4824-100G
5-Cyan-2-methylanilin 98%
5-Cyan-2-methylanilin
Formel: C₈H₈N₂
Molecular Weight: 132.1600 g/mol
Schmelzpunkt: 75…77 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04039781
CAS-Nummer: 60710-80-7