N,N-Dimethylformamiddiethylacetal 90%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,1-Diethoxytrimethylamin
OR48241-100G
APOSOR48241-100GEA
59.6
EUR
APOSOR48241-100G
N,N-Dimethylformamiddiethylacetal 90%
N,N-Dimethylformamiddiethylacetal
Formel:
C₇H₁₇NO₂ Molecular Weight: 147,22 g/mol Siedepunkt: 130…136 °C Dichte: 0,859 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 28 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009227 CAS-Nummer: 1188-33-6 UN: 1993 ADR: 3,III |