Diethyl-(3-brompropyl)phosphonat  98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: (3-Bromopropyl)phosphonic Acid Diethyl Ester

OR48243-1G OR48243-5G OR48243-10G
APOSOR48243-1GEA 24.8 EUR
APOSOR48243-1G APOSOR48243-5G APOSOR48243-10G
Diethyl-(3-brompropyl)phosphonat  98%
Diethyl (3-bromopropyl)phosphonate
Formel: C₇H₁₆BrO₃P
Siedepunkt: 94…95 °C/2,25mmHg
Dichte: 1,348 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00800966
CAS-Nummer: 1186-10-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR