Piperidin-2,4-dion 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,4-Piperidinedione, 2,4-Dioxopiperidine
OR48245-1G
OR48245-5G
OR48245-25G
APOSOR48245-1GEA
29
EUR
APOSOR48245-1G
APOSOR48245-5G
APOSOR48245-25G
Piperidin-2,4-dion 97%
Piperidin-2,4-dion
Formel:
C₅H₇NO₂ Molecular Weight: 113,1146 g/mol Schmelzpunkt: 98…103 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08704814 CAS-Nummer: 50607-30-2 UN: 3335 ADR: 9,III |