1,1-Dimethylharnstoff
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR48247-100G OR48247-250G OR48247-25G
APOSOR48247-100GEA 139 EUR
APOSOR48247-100G APOSOR48247-250G APOSOR48247-25G
1,1-Dimethylharnstoff
1,1-Dimethylharnstoff
Formel: C₃H₈N₂O
Schmelzpunkt: 178…183 °C
Dichte: 1,255 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007959
CAS-Nummer: 598-94-7