Pyridazine-3-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Cyanopyridazine
OR48248-1G OR48248-100MG
APOSOR48248-1GEA 58 EUR
APOSOR48248-1G APOSOR48248-100MG
Pyridazine-3-carbonitrile 95%
Pyridazine-3-carbonitrile
Formel: C₅H₃N₃
Molecular Weight: 105,1 g/mol
Schmelzpunkt: 43…45 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09881239
CAS-Nummer: 53896-49-4