Pyrimidin-2-ylmethanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Aminomethyl)pyrimidine hydrochloride
OR48262-25G OR48262-5G
APOSOR48262-25GEA 132 EUR
APOSOR48262-25G APOSOR48262-5G
Pyrimidin-2-ylmethanamine hydrochloride
Pyrimidin-2-ylmethanamine hydrochloride
Formel: C5H8ClN3
Molecular Weight: 145.59 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08062208
CAS-Nummer: 372118-67-7