4-(2-Propin-1-yl)morpholin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(2-Propyn-1-yl)morpholine, 4-Propargylmorpholine
OR48271-1G OR48271-25G OR48271-5G
APOSOR48271-1GEA 21.9 EUR
APOSOR48271-1G APOSOR48271-25G APOSOR48271-5G
4-(2-Propin-1-yl)morpholin 98%
4-(Prop-2-yn-1-yl)morpholine
Formel: C₇H₁₁NO
Molecular Weight: 125.17 g/mol
Siedepunkt: 186 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00510919
CAS-Nummer: 5799-76-8
UN: 1993
ADR: 3 III