1,2-Diaminocyclohexan (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1,2-Diaminocyclohexane, 1,2-Cyclohexanediamine
OR48276-1KG
OR48276-250G
APOSOR48276-1KGEA
128
EUR
APOSOR48276-1KG
APOSOR48276-250G
1,2-Diaminocyclohexan (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
1,2-Diaminocyclohexan (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel:
C₆H₁₄N₂ Molecular Weight: 114.19 g/mol Siedepunkt: 188…192 °C Schmelzpunkt: 42036 °C Flammpunkt: 75 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001491 CAS-Nummer: 694-83-7 UN: 2735 ADR: 8 III |