2',4',6'-Trihydroxyacetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Phloroacetophenone, THAP, 2-Acetylphloroglucinol
OR4838-25G
OR4838-5G
APOSOR4838-25GEA
43.5
EUR
APOSOR4838-25G
APOSOR4838-5G
2',4',6'-Trihydroxyacetophenon 98%
2',4',6'-Trihydroxyacetophenon
Formel:
C₈H₈O₄ Molecular Weight: 168,15 g/mol Schmelzpunkt: 219…221 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149091 CAS-Nummer: 480-66-0 |