4-Nitrophthalimid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Nitrophthalsäureimid, 4-Nitro-1,2-benzoldicarbonsäureimid
OR4839-100G OR4839-25G OR4839-5G
APOSOR4839-100GEA 306 EUR
APOSOR4839-100G APOSOR4839-25G APOSOR4839-5G
4-Nitrophthalimid 98%
4-Nitrophthalimid
Formel: C₈H₄N₂O₄
Schmelzpunkt: 203…205 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005884
CAS-Nummer: 89-40-7