2-Hydroxyisobuttersäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
α-Hydroxyisobuttersäure, 2-Hydroxy-2-methylpropionsäure, 2-Hydroxy-2-methylpropansäure
OR4840-100G
OR4840-25G
OR4840-500G
OR4840-1KG
APOSOR4840-100GEA
27.7
EUR
APOSOR4840-100G
APOSOR4840-25G
APOSOR4840-500G
APOSOR4840-1KG
2-Hydroxyisobuttersäure
2-Hydroxyisobuttersäure
Formel:
C₄H₈O₃ Molecular Weight: 104,11 g/mol Siedepunkt: 84 °C/1,5mmHg Schmelzpunkt: 76…80 °C Dichte: 1,24 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004459 CAS-Nummer: 594-61-6 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...