(2-Methoxyethoxy)methylchlorid, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: MEM Chlorid, 1-Chlor-2,5-dioxahexan, 1-(Chlormethoxy)-2-methoxyethan
OR4841-100G OR4841-25G OR4841-500G
APOSOR4841-100GEA 212 EUR
APOSOR4841-100G APOSOR4841-25G APOSOR4841-500G
(2-Methoxyethoxy)methylchlorid, technische Qualität
(2-Methoxyethoxy)methylchlorid
Formel: ClCH₂OCH₂CH₂OCH₃
Molecular Weight: 124,57 g/mol
Siedepunkt: 50…52 °C/13mmHg
Dichte: 1,091 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 54 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000888
CAS-Nummer: 3970-21-6
EINECS: 223-589-8
UN: 2929
ADR: 6.1+3,II