Methylcarbazat
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Methyl hydrazinecarboxylate, Methyl hydrazinocarboxylate
OR4850-100G OR4850-25G
APOSOR4850-100GEA 42.2 EUR
APOSOR4850-100G APOSOR4850-25G
Methylcarbazat
Methylcarbazat
Formel: C₂H₆N₂O₂
Molecular Weight: 90,08 g/mol
Siedepunkt: 108 °C/12mmHg
Schmelzpunkt: 70…73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007594
CAS-Nummer: 6294-89-9
EINECS: 228-560-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III