4-Aminopiperidin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Piperidin-4-amine
OR4858-25G
APOSOR4858-25GEA 101 EUR
APOSOR4858-25G
4-Aminopiperidin 97%
4-Aminopiperidin
Formel: C₅H₁₂N₂
Molecular Weight: 100,16 g/mol
Siedepunkt: 65 °C/18mmHg
Dichte: 0,945 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 45,6 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02179399
CAS-Nummer: 13035-19-3
UN: 2733
ADR: 3+8,III