N-Benzoylthiourea 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N-Carbamothioylbenzamide, N-(Carbamothioyl)benzamide
OR4861-25G OR4861-100G OR4861-1G
APOSOR4861-25GEA 120 EUR
APOSOR4861-25G APOSOR4861-100G APOSOR4861-1G
N-Benzoylthiourea 98%
N-Benzoylthiourea
Formel: C₈H₈N₂OS
Molecular Weight: 180,23 g/mol
Schmelzpunkt: 174…176 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041191
CAS-Nummer: 614-23-3