3-Nitro-1H-1,2,4-triazol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Nitro-1,2,4-1H-triazol
OR4862-25G
OR4862-5G
APOSOR4862-25GEA
31.9
EUR
APOSOR4862-25G
APOSOR4862-5G
3-Nitro-1H-1,2,4-triazol
3-Nitro-1H-1,2,4-triazol
Formel:
C₂H₂N₄O₂ Molecular Weight: 114,06 g/mol Schmelzpunkt: 210 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009749 CAS-Nummer: 24807-55-4 |