N-Benzylidene-tert-butylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: (1E)-3,3-dimethyl-1-phenyl-2-azabut-1-ene
OR4894-10G OR4894-25G OR4894-5G
APOSOR4894-10GEA 161 EUR
APOSOR4894-10G APOSOR4894-25G APOSOR4894-5G
N-Benzylidene-tert-butylamine 97%
N-Benzylidene-tert-butylamine
Formel: C₁₁H₁₅N
Molecular Weight: 161,24 g/mol
Siedepunkt: 209 °C
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 0,906 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 78 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00043553
CAS-Nummer: 6852-58-0