3,4-Dichlorthiobenzamid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3,4-Dichlorthiobenzoesäureamid
OR49004-10G OR49004-1G OR49004-5G
APOSOR49004-10GEA 522 EUR
APOSOR49004-10G APOSOR49004-1G APOSOR49004-5G
3,4-Dichlorthiobenzamid
3,4-Dichlorthiobenzamid
Formel: C₇H₅Cl₂NS
Molecular Weight: 206.09 g/mol
Schmelzpunkt: 133…137 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04973321
CAS-Nummer: 22179-73-3
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable