4-Brombenzylamin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR49010-100G OR49010-25G OR49010-5G
APOSOR49010-100GEA 212 EUR
APOSOR49010-100G APOSOR49010-25G APOSOR49010-5G
4-Brombenzylamin 98%
4-Brombenzylamin
Formel: C₇H₈BrN
Molecular Weight: 186,05 g/mol
Siedepunkt: 110…112 °C/30mmHg
Schmelzpunkt: 25 °C
Dichte: 1,473 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00047931
CAS-Nummer: 3959-07-7
EINECS: 223-559-4
UN: 3259
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR