2,3,4-Trimethoxybenzylamin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR49012-5G
OR49012-1G
APOSOR49012-5GEA
429
EUR
APOSOR49012-5G
APOSOR49012-1G
2,3,4-Trimethoxybenzylamin
2,3,4-Trimethoxybenzylamin
Formel:
C₁₀H₁₅NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
41219-16-3 UN: 2735 ADR: 8 III |