α-Brom-2,5-dichlortoluol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2,5-Dichlorbenzylbromid
OR49015-25G
OR49015-100G
APOSOR49015-25GEA
119
EUR
APOSOR49015-25G
APOSOR49015-100G
α-Brom-2,5-dichlortoluol
α-Brom-2,5-dichlortoluol
Formel:
C₇H₅BrCl₂ Molecular Weight: 239.93 g/mol Siedepunkt: 259 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00236034 CAS-Nummer: 85482-13-9 |