Pyromellitsäuredianhydrid (1,2,4,5-Benzoltetracarbonsäuredianhydrid) 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic anhydride
OR4903-100G OR4903-2.5KG OR4903-500G
APOSOR4903-100GEA 21.9 EUR
APOSOR4903-100G APOSOR4903-2.5KG APOSOR4903-500G
Pyromellitsäuredianhydrid (1,2,4,5-Benzoltetracarbonsäuredianhydrid) 98%
Pyromellitsäuredianhydrid (1,2,4,5-Benzoltetracarbonsäuredianhydrid)
Formel: C₁₀H₂O₆
Molecular Weight: 218,12 g/mol
Siedepunkt: 397…400 °C
Schmelzpunkt: 283…288 °C
Dichte: 1,68 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 380 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005005
CAS-Nummer: 89-32-7
EINECS: 201-898-9