Crotylalkohol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 96%

Lieferant: Apollo Scientific

Synonyme: 1-Hydroxy-2-buten, 2-Buten-1-ol

OR49073-25ML OR49073-100ML
APOSOR49073-25MLEA 201 EUR
APOSOR49073-25ML APOSOR49073-100ML
Crotylalkohol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 96%
Crotylalkohol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₄H₈O
Molecular Weight: 72,11 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002923
CAS-Nummer: 6117-91-5
UN: 1987
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR