3-tert-Butylanilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
m-tert-Butylanilin
OR4922-25G
OR4922-5G
APOSOR4922-25GEA
241
EUR
APOSOR4922-25G
APOSOR4922-5G
3-tert-Butylanilin 97%
3-tert-Butylanilin
Formel:
C₁₀H₁₅N Molecular Weight: 149.24 g/mol Siedepunkt: 126 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00125078 CAS-Nummer: 5369-19-7 EINECS: 226-361-6 |