1H-Pyrazol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1H-Pyrazol
OR4931-100G OR4931-1KG OR4931-25G
APOSOR4931-100GEA 24.8 EUR
APOSOR4931-100G APOSOR4931-1KG APOSOR4931-25G
1H-Pyrazol 99%
1H-Pyrazol
Formel: C₃H₄N₂
Molecular Weight: 68.08 g/mol
Siedepunkt: 186…188 °C
Schmelzpunkt: 67…70 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005234
CAS-Nummer: 288-13-1
EINECS: 206-017-1
Merck Index: 12,08144