2,1,3-benzoxadiazole-4-sulphonyl chloride, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Benzofurazan-4-sulphonyl chloride
OR4939-1G OR4939-5G
APOSOR4939-1GEA 58 EUR
APOSOR4939-1G APOSOR4939-5G
2,1,3-benzoxadiazole-4-sulphonyl chloride, technische Qualität
2,1,3-benzoxadiazole-4-sulphonyl chloride
Formel: C₆H₃ClN₂O₃S
Schmelzpunkt: 77…78 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00068072
CAS-Nummer: 114322-14-4
UN: 3261
ADR: 8,II