5-Isoxazol-5-ylthiophene-2-sulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR4941-1G OR4941-250MG OR4941-5G
APOSOR4941-1GEA 143 EUR
APOSOR4941-1G APOSOR4941-250MG APOSOR4941-5G
5-Isoxazol-5-ylthiophene-2-sulphonyl chloride
5-Isoxazol-5-ylthiophene-2-sulphonyl chloride
Formel: C₇H₄ClNO₃S₂
Molecular Weight: 249.7 g/mol
Schmelzpunkt: 69…70 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02187482
CAS-Nummer: 551930-53-1
UN: 3261
ADR: 8 III