1-(4-Acetylphenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR4948-1G
OR4948-5G
APOSOR4948-1GEA
65.5
EUR
APOSOR4948-1G
APOSOR4948-5G
1-(4-Acetylphenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione 98%
1-(4-Acetylphenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Formel:
C₁₂H₉NO₃ Schmelzpunkt: 154…158 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014537 CAS-Nummer: 1082-85-5 EINECS: 214-106-1 |