3',5'-Dibenzyloxyacetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-[3,5-Bis(benzyloxy)phenyl]ethan-1-one
OR4950-10G
OR4950-250G
OR4950-50G
APOSOR4950-10GEA
71.3
EUR
APOSOR4950-10G
APOSOR4950-250G
APOSOR4950-50G
3',5'-Dibenzyloxyacetophenon 98%
3',5'-Dibenzyloxyacetophenon
Formel:
C₂₂H₂₀O₃ Molecular Weight: 332,40 g/mol Schmelzpunkt: 60…64 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004777 CAS-Nummer: 28924-21-2 EINECS: 249-315-7 |