2-(Methylthio)anilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-(Methylmercapto)anilin
OR4955-25G
OR4955-5G
APOSOR4955-25GEA
43.5
EUR
APOSOR4955-25G
APOSOR4955-5G
2-(Methylthio)anilin 97%
2-(Methylthio)anilin
Formel:
C₇H₉NS Siedepunkt: 233…234 °C Dichte: 1,111 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >113 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00007708 CAS-Nummer: 2987-53-3 EINECS: 221-055-9 UN: 2810 ADR: 6.1,III |